Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.521 (lit.)
bp
140-142 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?