Merck
850375P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン;DOPC;PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥17,000
200 MG
¥25,000
500 MG
¥45,300
1 G
¥62,600
¥17,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥17,000
200 MG
¥25,000
500 MG
¥45,300
1 G
¥62,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H84NO8P
CAS番号:
分子量:
786.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥17,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850375P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850375P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850375P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850375P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
InChI Key
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
関連するカテゴリー
詳細
18:1(Δ9-シス)PC(別名:1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン、DOPC)は、不飽和リン脂質です。。[1]
Avantiが提供するホスファチジルコリン製品のリストは、様々な物理的性質をもつ化合物の提供を目的として作成されています。入手可能な製品には、短鎖(C3~C8は水溶性・吸湿性)、飽和、多価不飽和、混合酸のPC′があります。製品は全てHPLCで精製され、酸化や加水分解に対する特別な予防策が講じられています。
アプリケーション
18:1(Δ9-シス)PC(DOPC)は、関節液の超分子構造の再現に用いられています。[2]また、リポソーム調製[3]や平面支持膜の調製にも使用できます。[4]
生物化学的/生理学的作用
18:1(Δ9-シス)PC[別名1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン(DOPC)]は、主にリポソーム製剤に使用され、体内に薬物を送達します。[5]DOPCは、1,2-ジヘキサデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン(DPPC)とともに、脂質二分子層の形成に用いられます。[6]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(850375P-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850375P-25mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850375P-500mg)
60 mL琥珀色広口ねじ蓋ガラスボトル(850375P-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850375P-1G:
850375P-200MG:
850375P-500MG:
850375P-BULK:
850375P-VAR:
850375P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
18:1 (Δ6-Cis) PC 1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
850374P
18:1 (Δ6-Cis) PC
14:0 PC (DMPC) 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
850345P
14:0 PC (DMPC)
18:1 (Δ9-Cis) PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840475C
18:1 (Δ9-Cis) PG
DOPC ELISA (Clear) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
330612
DOPC ELISA (Clear)
18:0 PC(DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365P
18:0 PC(DSPC)
Fluorescent DOTAP 1-oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-3-trimethylammonium propane (chloride salt), powder
Avanti
810890P
Fluorescent DOTAP
16:0 PC(DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355C
16:0 PC(DPPC)
General model of phospholipid bilayers in fluid phase within the single chain mean field theory
Guo Y, et al.
J. Chem. Phys. , 140(17), 05B604-05B601 (2014)
Role of the biomolecular interactions in the structure and tribological properties of synovial fluid
Mirea D, et al.
Tribology International, 59(5), 302-311 (2013)
The size of lipid rafts: an atomic force microscopy study of ganglioside GM1 domains in sphingomyelin/DOPC/cholesterol membranes
Yuan C, et al.
Biophysical Journal, 82(5), 2526-2535 (2002)
?Force-from-lipids? gating of mechanosensitive channels modulated by PUFAs
Ridone P, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 79(5), 158-167 (2018)
Formation of nanopores in DiynePC-DPPC complex lipid bilayers triggered by on-demand photo-polymerization
Chun MJ, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(49), 27988-27994 (2018)