Merck
880129C
Avanti
DSPE-PEG(2000) ビオチン
Avanti Research - A Croda Brand 880129C
別名:
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-[ビオチニル(ポリエチレングリコール)-2000](アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (880129C-10mg)
pkg of 1 × 2 mL (880129C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880129C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880129C-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 880129C
濃度
10 mg/mL (880129C-10mg)
10 mg/mL (880129C-25mg)
25 mg/mL (880129C-100mg)
25 mg/mL (880129C-50mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
詳細
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-[ビオチニル(ポリエチレングリコール)-2000][DSPE-PEG(2000)]を用いたミセルは、回転楕円形をしており、ドラッグデリバリーに有効です。サイズは18~90 nmです。官能基にビオチン等を結合させて使用されます。[1]
アプリケーション
DSPE-PEG(2000)ビオチンは、超音波試験のための、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)[2]およびニワトリ胚に接着するビオチン修飾脂質コーティングマイクロバブルの産生に使用されています。[3]また、生存細胞融合試験のための、giant unilamellar lipid vesicle(GUV)の産生にも使用されています。[4]
生物化学的/生理学的作用
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-[ビオチニル(ポリエチレングリコール)-2000][DSPE-PEG(2000)]ビオチンは、カプセルの表面改質剤に使用されています。[5]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(880129C-100mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(880129C-10mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(880129C-25mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(880129C-50mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880129C-100MG:4548174018675
880129C-VAR:
880129C-50MG:4548174018651
880129C-25MG:4548174018668
880129C-10MG:4548174018644
880129C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
SPIO labeling of endothelial cells using ultrasound and targeted microbubbles at diagnostic pressures
Skachkov I, et al.
Testing, 13(9), e0204354-e0204354 (2018)
Wen-Qun Li et al.
International journal of nanomedicine, 14, 8345-8360 (2019-11-07)
The protective role of puerarin (PUE) against myocardial infarction is closely related to its regulation on mitochondria. However, free PUE can hardly reach the mitochondria of ischemic cardiomyocytes due to the lack of mitochondrial targeting of PUE. Here PUE was
In vivo characterization of ultrasound contrast agents: microbubble spectroscopy in a chicken embryo
Faez T, et al.
Ultrasound in Medicine & Biology, 38(9), 1608-1617 (2012)
Hot-nanoparticle-mediated fusion of selected cells
Bahadori A, et al.
Nano Research, 10(6), 2034-2045 (2017)
Raquel Díaz-López et al.
Biomaterials, 30(8), 1462-1472 (2008-12-23)
We present here an easy method to modify the surface chemistry of polymeric microcapsules of perfluorooctyl bromide used as ultrasound contrast agents (UCAs). Capsules were obtained by a solvent emulsification-evaporation process with phospholipids incorporated in the organic phase before emulsification.