858143P
Avanti
18:1リゾPS
Avanti Research™ - A Croda Brand
別名:
1-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩); PS(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPS; C18:1 LPS; 110726
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
詳細
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
アッセイ
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (858143P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (858143P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (858143P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (858143P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (858143P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI Key
ULNYNKJABITZRB-UZADSWFSSA-M
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
858143P-100MG:
858143P-VAR:
858143P-50MG:
858143P-25MG:
858143P-BULK:
858143P-5MG:
858143P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック