Merck
610014
Avanti
フィルターサポート
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
フィルターサポート, 10mmフィルターサポート(100/pk)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
Avanti社のMini-Extruder用フィルターサポート。
Avanti Research Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
本製品は、押出機とともに使用し、サポート追加および流量改善をもたらします。フィルターサポートは、ポリカーボネート製メンブレンの裂けや破裂を防ぐため平坦な表面を提供します。また、本製品は連続式スタックろ過アプリケーションで膜層間のセパレーターとして使用されます。ポリエステル製フィルターサポートはバインダーフリーで、厚さは100 μmです。フィルターサポートディスクは化学的に不活性です。
構成
Whatman®ドレインディスク230300
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
よく一緒に購入される製品