Merck
850375C
Avanti
18:1 (Δ9-シス) PC (DOPC)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; DOPC; PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H84NO8P
CAS番号:
分子量:
786.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850375C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850375C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850375C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850375C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850375C-25mg)
25 mg/mL (850375C-1g)
25 mg/mL (850375C-200mg)
25 mg/mL (850375C-500mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
InChI Key
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Avantiが提供するホスファチジルコリン製品のリストは、さまざまな物理特性を持つ化合物を提供することを意図したものです。入手可能な製品には、短鎖(C3~C8は水溶性と吸湿性を備えています)、飽和、多不飽和、および混酸PCなどがあります。どの製品もHPLCで精製され、酸化や加水分解から保護するための特別な処置が施されています。
アプリケーション
18:1(Δ9-Cis)PC(DOPC)は、蛍光顕微鏡用の支持平面脂質二重層の調製に使用されています。[1]また、本化合物は前細胞の調製での使用に適しています。[2]
生物化学的/生理学的作用
18:1(Δ9-Cis)PC(DOPC)は、ジメチルスルホキシド(DMSO)の毒性作用に対し高い耐性を示します。[3]
包装
30 mLスクリュー・キャップ付き褐色狭口ガラスボトル(850375C-1g)
5 mL透明ガラス製密封アンプル(850375C-200mg)
5 mL透明ガラス製密封アンプル(850375C-25mg)
5 mL透明ガラス製密封アンプル(850375C-500mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850375C-25MG:4548174015483
850375C-1G:4548174015469
850375C-200MG:4548174015476
850375C-BULK:
850375C-1G-SX:
850375C-500MG:4548174015490
850375C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 168(2), 209-224 (2013)
Molecular dynamics simulations of the interactions of DMSO with DPPC and DOPC phospholipid membranes
Hughes ZE, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(39), 11911-11923 (2012)
K-Ras4B remains monomeric on membranes over a wide range of surface densities and lipid compositions
Chung JK, et al.
Biophysical Journal, 114(1), 137-145 (2018)
Yachong Guo et al.
ACS nano (2018-11-20)
Increasing awareness of bioeffects and toxicity of nanomaterials interacting with cells puts in focus the mechanisms by which nanomaterials can cross lipid membranes. Apart from well-discussed energy-dependent endocytosis for large objects and passive diffusion through membranes by solute molecules, other
Tatiana K Rostovtseva et al.
The Journal of biological chemistry, 287(35), 29589-29598 (2012-07-06)
Elucidating molecular mechanisms by which lipids regulate protein function within biological membranes is critical for understanding the many cellular processes. Recently, we have found that dimeric αβ-tubulin, a subunit of microtubules, regulates mitochondrial respiration by blocking the voltage-dependent anion channel