Merck
610005
Avanti
PC Membranes(メンブレン)0.1um
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Extruder PC膜, ポリカーボネートメンブレン0.1μm 19mm(100/pk)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Avanti社のMini-Extruder用ポリカーボネートメンブレン。
Avanti Research Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
PCメンブレンは平滑な表面を有するフィルターメンブレンです。PCメンブレンはトラックエッチングされた均一な円筒状細孔から成ります。
アプリケーション
PCメンブレン0.1 umは単層リポソームおよび多層ベシクルを押し出すために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PCメンブレンは優れた力学的特性、化学的安定性および非自家蛍光特性を提供します。PCメンブレンは免疫蛍光直接係数法における種々の細菌の同定に広く使用されています。
構成
Whatman® Nucleporeポリカーボネート親水性メンブレン 800309
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)
Use of the supported membrane tube assay system for real time analysis of membrane fission reactions
Dar S, et al.
Nature Protocols, 12(2), 390-390 (2017)
Yoosoo Yang et al.
Frontiers in immunology, 9, 725-725 (2018-04-27)
Vesicle-associated V-soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) proteins and target membrane-associated T-SNAREs (syntaxin 4 and SNAP-23) assemble into a core trans-SNARE complex that mediates membrane fusion during mast cell degranulation. This complex plays pivotal roles at various stages of
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)
Farzin Haque et al.
Nature protocols, 8(2), 373-392 (2013-01-26)
Over the past decade, nanopores have rapidly emerged as stochastic biosensors. This protocol describes the cloning, expression and purification of the channel of the bacteriophage phi29 DNA-packaging nanomotor and its subsequent incorporation into lipid membranes for single-pore sensing of double-stranded