詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform solution
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850725C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850725C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850725C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850725C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850725C-25mg)
25 mg/mL (850725C-1g)
25 mg/mL (850725C-200mg)
25 mg/mL (850725C-500mg)
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
InChI Key
MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 液体クロマトグラフィー‐質量分析(LC-MS)の最適化における脂質の標準物質として
- DOPEが抗ホスファチジルエタノールアミン(aPE)酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)に及ぼす影響の研究
- DOPEの脂質単層膜の自然曲率(C0)の測定
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850725C-25MG:4548174015568
850725C-200MG:4548174015551
850725C-VAR:
850725C-1G-SX:
850725C-BULK:
850725C-500MG:4548174015575
850725C-1G:4548174015544