Merck
840034P
Avanti
16:0-18:1 PS (POPS)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ヘキサデカノイル-2-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩);POPS;PS(16:0/18:1(9Z)); 110669
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥28,300
25 MG
¥43,600
200 MG
¥224,000
500 MG
¥422,000
¥28,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥28,300
25 MG
¥43,600
200 MG
¥224,000
500 MG
¥422,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H75NO10PNa
CAS番号:
分子量:
783.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥28,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840034P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840034P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840034P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840034P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI Key
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
関連するカテゴリー
詳細
ホスホセリン/ホスファチジルセリン(PS)は、内因性リン脂質であり、[1]すべてのポリアニオン系高分子に含まれます。[2]
アプリケーション
16:0-18:1 PS(POPS)は、次の用途で使用されています。
  • ナノディスク調製に使用するリン脂質混合物に。[3]
  • リポソーム調製。[4]
  • 表面プラズモン共鳴(SPR)解析に用いる脂質ベシクルの調製。[5]
生物化学的/生理学的作用
ホスホセリン(PS)は、癌抗原125(CA 125)を認識する鋳型として使用できます。[6]神経細胞膜およびミエリンの健康にとって必須の物質です。[1]ヒトでは外因性PSの積極的な吸収が可能です。PSは血液脳関門を通過できます。PSは、短期記憶の形成、新しい記憶を創出する能力、集中力、問題の判断と解決、ならびに他のいくつかの認知活動において重要な役割を果たします。迅速な反応および反射などの自発運動機能に直接関与します。[1]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840034P-10 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840034P-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840034P-25 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840034P-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840034P-10MG:
840034P-BULK:
840034P-25MG:
840034P-200MG:
840034P-500MG:
840034P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Fluorophore Labeling, Nanodisc Reconstitution and Single-molecule Observation of a G Protein-coupled Receptor
Lamichhane R, et al.
Bio-protocol, 7(12) (2017)
Cellular phosphatase activity of C1-Ten/Tensin2 is controlled by Phosphatidylinositol-3, 4, 5-triphosphate binding through the C1-Ten/Tensin2 SH2 domain
Kim E, et al.
Cellular Signalling, 51, 130-138 (2018)
Josef Melcr et al.
Journal of chemical theory and computation, 16(1), 738-748 (2019-11-26)
Phosphatidylserine (PS) lipids are important signaling molecules and the most common negatively charged lipids in eukaryotic membranes. The signaling can be often regulated by calcium, but its interactions with PS headgroups are not fully understood. Classical molecular dynamics (MD) simulations
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), e2087-e2087 (2017)
Kari Kusler et al.
The journal of physical chemistry. B, 120(50), 12883-12889 (2016-12-14)
Phosphatidylserine (PS) has previously been found to bind Cu2+ in a ratio of 1 Cu2+ ion per 2 PS lipids to form a complex with an apparent dissociation constant that can be as low as picomolar. While the affinity of