詳細
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850745P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850745P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850745P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850745P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1
InChI Key
NEZDNQCXEZDCBI-WJOKGBTCSA-N
詳細
アプリケーション
- 親水性相互作用液体クロマトグラフィータンデム質量分析(HILIC-LC-MS/MS)におけるリン脂質(PL)内部標準として
- マトリックス支援レーザー脱離/イオン化フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析(MALDI FT-ICR MS)における再現性補正のための内部標準脂質として
- 平面支持脂質二分子層を形成するためのプロテオリポソームにも使用できます
- 質量分析(MS)を用いてアミノリン脂質(APL)の外在化を測定するためのビオチン化内部標準として
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850745P-500MG:
850745P-1G:
850745P-BULK:
850745P-VAR:
850745P-25MG:
850745P-200MG:
試験成績書(COA)