Merck
850355C
Avanti
16:0 PC(DPPC)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジヘキサデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン、DPPC、PC(16:0/16:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥14,900
200 MG
¥23,700
500 MG
¥40,100
1 G
¥55,500
¥14,900
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥14,900
200 MG
¥23,700
500 MG
¥40,100
1 G
¥55,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H80NO8P
CAS番号:
分子量:
734.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥14,900
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850355C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850355C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850355C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850355C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850355C-25mg)
25 mg/mL (850355C-1g)
25 mg/mL (850355C-200mg)
25 mg/mL (850355C-500mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
InChI Key
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アヴァンティによって提供されたホスファチジルコリン製品のリストは、様々な物理的性質を持つ化合物を提供するように作られています。入手可能な製品は、短鎖(C3-C8は水溶性かつ吸湿性)、飽和、マルチ不飽和、および混合酸PCです。製品は全てHPLCによって精製しており、酸化および加水分解に対して製品を保護するため特別な予防措置が講じられています。
ホスファチジルコリン(PC)は強い二重層膜形成脂質です。PCは哺乳動物の膜において最も一般的なリン脂質です。[1]PCは結腸の粘膜層の重要な成分でもあります。[2]
アプリケーション
16:0 PC(DPPC)は以下の用途に適しています:
  • ベシクル調製[3][4]
  • 全ての超音波造影剤(UCA)の処方の主要リン脂質成分[5]
  • ミクロバブルの調製構成成分[6]
  • 脂質二重層膜の調製[7]
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルコリン(PC)は、粘液中で界面活性剤として機能して疎水性表面を形成し、バクテリアの浸透を妨げます。[2]PCは脂肪塞栓症の治療に使用されます。ホスファチジルコリンはコレステロールとトリグリセリドのレベルを下げます。[8]
包装
30 mLスクリュー・キャップ付き褐色狭口ガラスボトル(850355C-1 g)
30 mLスクリュー・キャップ付き褐色狭口ガラスボトル(850355C-500mg)
5 mL 透明ガラスアンプル(850355C-25mg)
5 mL透明ガラスアンプル(850355C-200mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850355C-VAR:
850355C-BULK:
850355C-25MG:4548174015414
850355C-500MG:4548174015421
850355C-1G:4548174015391
850355C-200MG:4548174015407
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Integration and oligomerization of Bax protein in lipid bilayers characterized by single molecule fluorescence study
Luo L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(46), 31708-31718 (2014)
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Vibrational Responses of Bound and Nonbound Targeted Lipid-Coated Single Microbubbles
van RT, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 64(5), 785-797 (2017)
Microbubble composition and preparation for high-frequency contrast-enhanced ultrasound imaging: in vitro and in vivo evaluation
Daeichin V, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 64(3), 555-567 (2016)