Merck
840035P
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩);DOPS;PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥28,800
25 MG
¥40,400
200 MG
¥224,000
500 MG
¥386,000
¥28,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥28,800
25 MG
¥40,400
200 MG
¥224,000
500 MG
¥386,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H77NO10PNa
CAS番号:
分子量:
810.03
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥28,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840035P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840035P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840035P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840035P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
溶解性
soluble (Insoluble in ethanol and DMSO, soluble in Chloroform:Methanol:Water (65:25:4) at 5mg/mL)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
関連するカテゴリー
詳細
DOPSは天然の脳PSに代わる優れた代替物質です。類似する物理的性質をもち、酸化に対してより高い安定性を示します。DOPSは、DOPCやDOPEとともに、凝固試験において血小板膜を再現するための脂質混合物に使用されています。
ホスフォセリン/ホスファチジルセリン(PS)は、すべてのポリアニオン性高分子に存在する内因性リン脂質です。[1][2]
アプリケーション
18:1 PS(DOPS)は、以下の用途で使用されています:
  • リポソーム(多重層リポソーム)の調製[3]
  • エキソソームに関連した凝血促進活性測定用のインキュベーション緩衝液の成分として[4]
  • 脂質小胞の調製[5]
生物化学的/生理学的作用
ホスフォセリン(PS)は、癌抗原125(CA 125)を認識するための鋳型として使用されます。[6]また、神経細胞膜やミエリンの健康に極めて重要です。外因性のPSは、ヒトでは能動的に吸収されます。血液脳関門を通過できます。短期記憶の形成、長期記憶の統合、新しい記憶の作成能力、および他のいくつかの認知活動において重要な役割を果たします。迅速な反応や反射のような運動機能に能動的に関与します。[1]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840035P-10mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840035P-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840035P-25mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840035P-500mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
840035P-500MG:
840035P-10MG:
840035P-25MG:
840035P-BULK:
840035P-200MG:
840035P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
12:0 PS 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Avanti
840038P
12:0 PS
12:0-13:0 PS Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300, methanol solution
Avanti
LM1300
12:0-13:0 PS
16:0 PS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840037P
16:0 PS
16:0~18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850457P
16:0~18:1 PC
Coag Reagent I Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
Avanti
790304C
Coag Reagent I
18:1 DG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
800811O
18:1 DG
Proteomics profiling of plasma exosomes in epithelial ovarian cancer: A potential role in the coagulation cascade, diagnosis and prognosis
Zhang W, et al.
International journal of oncology, 54(5), 1719-1733 (2019)
Macrophages inhibit human osteosarcoma cell growth after activation with the bacterial cell wall derivative liposomal muramyl tripeptide in combination with interferon-gamma
Pahl JHW, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 33(1), 27-27 (2014)
Toshihiko Oka et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 12487-12496 (2017-10-03)
Electrostatic interactions (EIs) play important roles in the structure and stability of inverse bicontinuous cubic (QII) phases of lipid membranes. We examined the effect of pH on the phase of dioleoylphosphatidylserine (DOPS)/monoolein (MO) membranes at low ionic strengths using small-angle
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)
Kabir H Biswas et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(4), 1775-1782 (2017-12-28)
The pathway of vesicle adsorption onto a solid support depends on the material composition of the underlying support, and there is significant interest in developing material-independent strategies to modulate the spectrum of vesicle-substrate interactions on a particular surface. Herein, using