Merck
890890P
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジオレオイル-3-トリメチルアンモニウム-プロパン(塩化物塩), DOTAP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥51,000
200 MG
¥106,000
500 MG
¥221,000
1 G
¥400,000
¥51,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥51,000
200 MG
¥106,000
500 MG
¥221,000
1 G
¥400,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H80NO4Cl
CAS番号:
分子量:
698.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥51,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g ((890890P-1G))
pkg of 2 × 100 mg ((890890P-200MG))
pkg of 5 × 100 mg ((890890P-100MG))
pkg of 1 × 25 mg ((890890P-25MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
transfection
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI Key
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
アプリケーション
18:1 TAP(DOTAP)は、カチオン性リポソームの調製でドライフィルムを形成するために、クロロホルム溶液に使用されています。[1]また、カチオン性リポソームの調製に用いる標準原液に使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
DOTAP(1,2-ジオレオイル-3-トリメチルアンモニウム-プロパン)は、カチオン性脂質構造体で、in vitroおよびin vivo核酸/タンパク質送達に使用されます。[3]脂質組成および細胞の種類がDOTAPの形質移入能に影響します。[4]DATAPは、造血性幹細胞(HSC)において遺伝子ノックダウン法を媒介します。[5]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(890890P-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(890890P-25 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(890890P-500 mg)
60 mL琥珀色広口ねじ蓋ガラスボトル(890890P-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
890890P-1G:
890890P-500MG:
890890P-25MG:
890890P-BULK:
890890P-VAR:
890890P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cationic liposomes induce cytotoxicity in HepG2 via regulation of lipid metabolism based on whole-transcriptome sequencing analysis
Li Y, et al.
BMC Pharmacology & Toxicology, 19(1), 43-43 (2018)
Analysis of cationic liposomes by reversed-phase HPLC with evaporative light-scattering detection
Zhong Z, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51(4), 947-951 (2010)
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
Elias J Sayour et al.
Nano letters, 18(10), 6195-6206 (2018-09-28)
Translation of nanoparticles (NPs) into human clinical trials for patients with refractory cancers has lagged due to unknown biologic reactivities of novel NP designs. To overcome these limitations, simple well-characterized mRNA lipid-NPs have been developed as cancer immunotherapeutic vaccines. While