Merck
850150P
Avanti
18:1 PI(3)P
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
PIP[3′](18:1/18:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥31,300
500 μG
¥124,000
¥31,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥31,300
500 μG
¥124,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H90N2O16P2
CAS番号:
分子量:
977.15
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥31,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850150P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850150P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)57-35-37(59-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)36-58-63(55,56)61-45-42(50)40(48)41(49)44(43(45)51)60-62(52,53)54;;/h17-20,37,40-45,48-51H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,55,5
InChI Key
BYXVELJOJLXSIL-ADVUQDOQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
イノシトールリン脂質種は、細胞の成長、代謝、増殖および生存など細胞生理のほぼすべての側面に関与している膜結合シグナル伝達分子です。
ホスファチジルイノシトールリン酸塩は細胞膜内に存在します。[1]
アプリケーション
18:1 PI[1]Pは、リポソーム調製に使用されています。[2]また、リポソームflotation assayのための小型単層ベシクルの調製にも使用されます。[3]
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルイノシトールリン酸塩は、出芽酵母Saccharomyces cerevisiae細胞膜H+-ATPアーゼの亢進に有用です。[1]ホスファチジルイノシトール3-リン酸塩(PtdIns3P)は、オートファゴソームおよび前駆体の生合成に極めて重要です。[2]
包装
2 mL琥珀色血清バイアル、ストッパーおよび波形キャップ付き(850150P-100ug)
2 mL琥珀色血清バイアル、ストッパーおよび波形キャップ付き(850150P-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
850150P-BULK:
850150P-500UG:
850150P-100UG:
850150P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mariko Yokogawa et al.
The Journal of biological chemistry, 287(42), 34936-34945 (2012-08-24)
Phosphoinositides (PIs) are crucial lipid components of membranes and are involved in a number of cellular processes through interactions with their effector proteins. Recently, we have established a lipid-protein nanoscale bilayer (nanodisc) containing PIs, hereafter referred to as PI-nanodisc and
Septins promote macropinosome maturation and traffic to the lysosome by facilitating membrane fusion
Dolat L and Spiliotis ET
The Journal of Cell Biology, 214(5), 517-527 (2016)
Richard J Chi et al.
The Journal of cell biology, 204(5), 793-806 (2014-02-26)
Retromer is an endosomal sorting device that orchestrates capture and packaging of cargo into transport carriers coated with sorting nexin BAR domain proteins (SNX-BARs). We report that fission of retromer SNX-BAR-coated tubules from yeast endosomes is promoted by Vps1, a
Phosphatidylinositol phosphate, phosphatidylinositol bisphosphate, and the phosphoinositol sphingolipids are found in the plasma membrane and stimulate the plasma membrane H+-ATPase of Saccharomyces cerevisiae
Patton JL and Lester RL
Archives of Biochemistry and Biophysics, 292(1), 70-76 (1992)
Qualitative and quantitative characterization of protein-phosphoinositide interactions with liposome-based methods
Busse RA, et al.
Autophagy, 9(5), 770-777 (2013)