詳細
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (845875P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (845875P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (845875P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
InChI Key
YAMUFBLWGFFICM-PTGWMXDISA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
845875P-VAR:
845875P-500MG:
845875P-BULK:
845875P-25MG:
845875P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック