Merck
840035C
Avanti
18:1 PS(DOPS)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-リンホスホ-L-セリン(ナトリウム塩);DOPS;PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥28,800
25 MG
¥40,400
200 MG
¥224,000
500 MG
¥386,000
¥28,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥28,800
25 MG
¥40,400
200 MG
¥224,000
500 MG
¥386,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H77NO10PNa
CAS番号:
分子量:
810.03
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥28,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840035C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840035C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840035C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840035C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (840035C-10mg)
10 mg/mL (840035C-25mg)
25 mg/mL (840035C-200mg)
25 mg/mL (840035C-500mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
関連するカテゴリー
詳細
DOPSは、自然に生じる脳PSの優れた代替品です。これは、同様の物理的特性を有し、酸化に対してより安定です。DOPSは、凝固研究用に血小板膜を模倣するために脂質混合物中でDOPCおよびDOPEとともに使用されています。
ホスホセリン/ホスファチジルセリン(PS)は、すべてのポリアニオン高分子に見られる内因性リン脂質[1]です。[2]1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(DOPS)は、それぞれの頭部基にてカルボン酸基およびプロトン化されたアミノ基を運搬します。[3]
アプリケーション
18:1 PS(DOPS)は、支持膜チューブ(SMrT)テンプレートの構成要素として使用されています。[4]また、脂質混合ベシクル、内容物混合ベシクルおよび脂質混合物の調製にも使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
ホスホセリン(PS)は、がん抗原125(CA 125)を認識するためのテンプレートとして使用できます。[6]これは、健康な神経細胞の膜とミエリンにとって極めて重要です。[1]外因性PSは、ヒトにおいて活発に吸収されます。これは、短期記憶の形成、長期記憶の固定化、新しい記憶の生成能力、およびその他の複数の認知活動において重要な役割を果たし、素早い反応や反射などの運動機能に積極的に関与します。[1]
包装
30 mLスクリューキャップ付き琥珀色狭口ボトル(840035C-500mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840035C-10mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840035C-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840035C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840035C-VAR:
840035C-200MG:4548174015254
840035C-500MG-SX:
840035C-10MG:4548174015247
840035C-500MG:4548174015278
840035C-25MG:4548174015261
840035C-BULK:
840035C-1G-SX:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
A single vesicle-vesicle fusion assay for in vitro studies of SNAREs and accessory proteins
Diao J, et al.
Nature Protocols, 7(5), 921-921 (2012)
Use of the supported membrane tube assay system for real time analysis of membrane fission reactions
Dar S, et al.
Nature Protocols, 12(2), 390-390 (2017)
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242- 1253 (2017)
Toshihiko Oka et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 12487-12496 (2017-10-03)
Electrostatic interactions (EIs) play important roles in the structure and stability of inverse bicontinuous cubic (QII) phases of lipid membranes. We examined the effect of pH on the phase of dioleoylphosphatidylserine (DOPS)/monoolein (MO) membranes at low ionic strengths using small-angle
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)