Merck
880129P
Avanti
DSPE-PEG(2000) ビオチン
Avanti Research - A Croda Brand 880129P, powder
別名:
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-[ビオチニル(ポリエチレングリコール)-2000](アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880129P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880129P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880129P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880129P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 880129P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
関連するカテゴリー
詳細
DSPE-PEG(2000)ビオチンは、官能化されたポリエチレングリコール(PEG)複合脂質です。
アプリケーション
DSPEPEG(2000)ビオチンは以下の用途で使用されています:
  • リポソームの成分として使用し、脂質の微小な泡を調製するために[1]
  • 対照実験に使用し、結合親和性に及ぼす2,4-ジニトロフェニル(DNP)-PEG2000-PE立体配座の影響をテストするために[2]
  • カプセルの表面修飾に使用するために[3]
  • 標識反応に加えて、ストレプトアビジンで被覆されたマイクロ流体サンプルチャンバー表面へのサンプルの固定化を促進するために[4]
生物化学的/生理学的作用
ビオチンはビタミンBファミリーのメンバーです。爪と髪の健康を維持します。ビオチンはインスリン機能を促進し、血糖値を制御することが知られています。[5]
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(880129P-100mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(880129P-10mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(880129P-25mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(880129P-50mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
880129P-100MG:
880129P-25MG:
880129P-50MG:
880129P-BULK:
880129P-VAR:
880129P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Definitive Guide to Natural Pregnancy Health - Why Your Prenatal Vitamin May Not Be Enough, 8-8 (2007)
Ultrasound assisted siRNA delivery using PEG-siPlex loaded microbubbles
Vandenbroucke RE, et al.
J. Controlled Release, 126(3), 265-273 (2008)
Wen-Qun Li et al.
International journal of nanomedicine, 14, 8345-8360 (2019-11-07)
The protective role of puerarin (PUE) against myocardial infarction is closely related to its regulation on mitochondria. However, free PUE can hardly reach the mitochondria of ischemic cardiomyocytes due to the lack of mitochondrial targeting of PUE. Here PUE was
Associating HIV-1 envelope glycoprotein structures with states on the virus observed by smFRET
Lu M, et al.
Nature, 568(7752), 415-415 (2019)
Natasha D Durham et al.
Viruses, 12(1) (2020-01-19)
The Ebola virus (EBOV) envelope glycoprotein (GP) mediates the fusion of the virion membrane with the membrane of susceptible target cells during infection. While proteolytic cleavage of GP by endosomal cathepsins and binding of the cellular receptor Niemann-Pick C1 protein