Merck
840475C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′racグリセロール)(ナトリウム塩)、DOPG、PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥23,400
200 MG
¥67,400
500 MG
¥115,000
¥23,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥23,400
200 MG
¥67,400
500 MG
¥115,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H78O10PNa
CAS番号:
分子量:
797.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥23,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform solution
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840475C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840475C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (840475C-25mg)
25 mg/mL (840475C-200mg)
25 mg/mL (840475C-500mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m
InChI Key
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
関連するカテゴリー
詳細
ホスホグリセリド(PG)は、グリセロリン脂質とも呼ばれます。PGは膜二重層の重要な構成要素です。PGは、グリセロールの3炭素骨格、グリセロールの炭素1と2のヒドロキシル基にエステル結合した2つの長鎖脂肪酸、およびグリセロールのC3のヒドロキシル基にエステル結合したリン酸から構成されています。[1]PGはすべての細胞の膜に高レベルで、脂肪貯蔵場所では低レベルで見られます。[2]1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′-rac-グリセロール) (DOPG)/18:1 (Δ9-Cis) PGの頭基には、2つのヒドロキシル基があります。それはアニオン性脂質です。[3]
アプリケーション
  • シトクロム c とジアシルホスファチジルグリセロール脂質を含むリポソームによる拡張脂質固定の調査。: この研究では、シトクロム c と、18:1(Δ9-Cis)PG を含むジアシルホスファチジルグリセロール(PG)脂質を含むリポソームとの相互作用を調査します。この研究は、脂質固定とメンブレンダイナミクスに関する洞察を提供します。これは、細胞プロセスを理解し、脂質とタンパク質の相互作用を伴うバイオテクノロジーのアプリケーションを開発する上で重要です(Abbott et al., 2018)。
生物化学的/生理学的作用
ホスホグリセリド(PG)/グリセロリン脂質は、細胞シグナル伝達系において重要な役割を果たします。PGは、細胞膜のタンパク質に対するアンカーとしても機能します。[2]
包装
5 mL 透明ガラス密封アンプル(840475C-25 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840475C-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840475C-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840475C-VAR:
840475C-BULK:
840475C-500MG:4548174015384
840475C-200MG:4548174015360
840475C-25MG:4548174015377
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227- 239 (2017)
Lipids
Medical Biochemistry, 99- 119 (2017)
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242- 1253 (2017)
Md Zahidul Islam et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(9), 2433-2443 (2017-02-07)
The translocation of cell-penetrating peptides (CPPs) through plasma membranes of living cells is an important physiological phenomenon in biomembranes. To reveal the mechanism underlying the translocation of a CPP, transportan 10 (TP10), through lipid bilayers, we examined the effects of
Mariya Chavarha et al.
Biophysical journal, 104(3), 594-603 (2013-02-28)
The hydrophobic surfactant proteins, SP-B and SP-C, greatly accelerate the adsorption of the surfactant lipids to an air/water interface. Previous studies of factors that affect curvature suggest that vesicles may adsorb via a rate-limiting structure with prominent negative curvature, in