安全性情報
810337C
Avanti
18:1 Cy7 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810337C
別名:
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-(シアニン7)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥88,300
5 MG
¥239,000
¥88,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥88,300
5 MG
¥239,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C78H124ClN4O9P
CAS番号:
分子量:
1328.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥88,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810337C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810337C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810337C
濃度
1 mg/mL (810337C-1mg)
1 mg/mL (810337C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
18:1 Cy7 PE[別名1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-(シアニン7)]は、ホスホエタノールアミン(PE)のアミン基および水酸基がシアニン7およびジオレオイル-sn-グリセロールで置換されたPE誘導体です。
アプリケーション
18:1 Cy7 PE[別名:1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-(シアニン7)]は、細胞系モデルとなる小型単層小胞(SUV)を調製するためのフェルスター共鳴エネルギー転移(FRET)色素ペアに使用され、SUVを浸透圧にばく露したときの膜張力の研究が行われています。[1]
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810337C-1mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810337C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810337C-5MG:4548173355245
810337C-1MG:4548173355238
810337C-VAR:
810337C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Margrethe A Boyd et al.
Biophysical journal, 115(7), 1307-1315 (2018-09-17)
Cells dynamically regulate their membrane surface area during a variety of processes critical to their survival. Recent studies with model membranes have pointed to a general mechanism for surface area regulation under tension in which cell membranes unfold or take