Avanti®Polar Lipids
リピドミクス研究は、代謝学の一分野であり、病理学的疾患のバイオマーカーを発見するために、細胞または生物学的システムにおけるリピドームとも呼ばれる脂質の総体について構造と機能、およびその他の細胞構成要素との相互作用を研究する分野です。
米国を除くすべての国でのAvanti®Polar Lipidsの独占パートナーとして、世界中の研究者が高純度脂質によりアクセスしやすくするように努力しています。私たちは、複合治療薬と次世代mRNAワクチン用の薬物送達のために使用されるAvanti®リピッド、アジュバント、装置の包括的ポートフォリオを提供しています。すべてのAvanti®製品が、厳しい品質および安定性管理基準を満たしています。
- 2,000以上のAvanti®製品は、99%以上の純度です。
- 高純度天然および合成リン脂質、スフィンゴ脂質、ステロール脂質
- 蛍光脂質、アジュバント、脂質結合抗体など
- 脂質の構造と機能の研究のためのリピドミクスツール
- リポソーム調製のためのAvanti® ミニ エクストルーダー
関連製品資料
免疫療法とワクチン開発におけるアジュバント
Salmonella minnesota R595由来の異質モノホスホリル脂質A(MPL)を用いたワクチンアジュバントは、動物およびヒトワクチンにおける異種タンパク質に対するTh-1タイプの免疫応答の誘導で安全性と有効性が証明されています。Avanti®チームは、合成MPL誘導体とアジュバントシステムの導入により免疫療法とワクチン開発に大改革をもたらしました。前身の天然物で免疫応答の誘導において有効および安全であることが証明されている単一分子種を含むMPLの複数のAvanti®合成アナログを提供しています。PHAD®、3D-PHAD®と3D(6A)-PHAD®は、多様な抗原を用いて動物で広く試験されてきました。すべてのケースにおいて、これらのアジュバントは、細菌由来MPLに対して類似した活性と安全性プロファイルを示します。
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONEは、定量的リピドミクスのための完全な内部標準液です。15の脂質クラスを網羅する69の高純度重水素標識内部標準を含むバイアル管1本から構成されます。各バイアル管は、複数のリピドミクス技術を用いて正確な定量化のために、細心の注意を払って特性評価、定量化され、混合された1:1 DCM:MeOH溶液1.2mlを含んでいます。
LIPID MAPS® 質量分析標準物質
Avanti® は、グリセロ脂質、グリセロホスホ脂質、スフィンゴ脂質、ステロールなどの脂質分析のためのLIPID MAPS®質量分析標準物質の独占的ライセンスを与えられた製造者かつサプライヤーです。定量標準物質 は、質量分析で分子種の構造または濃度を特定するために使用されます。定性標準物質は、質量スペクトル分析による脂質の一般的同定のためにDNAポリメラーゼをタグ付けするために使用されます。どのような用途であっても、Avanti®の化学的に純度の高い合成脂質標準物質は、特性評価され、規定の濃度でユニット容器に包装済みです。分析の詳細な証明書を各標準物質に添付しています。
装置
Avanti® ミニエクストルーダーを使用することで、効率的な押出法によって大型単層ベシクルを調製することができます。溶媒も洗浄剤も使わずに、均一な単層リポソーム群を生成します。ベシクルのサイズは、ポリカーボネート膜の選択によって制御されます。押出法によって調製された単層ベシクルの粒径分布は、押出膜を通る通過回数の関数です。ホットプレート上にエクストルーダーをセットしたホルダーを配置することで、室温を超える転移温度を持つ脂質に対して迅速な温度制御を達成します。ステンレス鋼とテフロンから成る特別な設計により、接液部すべてを迅速に清浄化できるため、脂質種を変えてベシクルを生成する作業の間の「ダウンタイム」が削減されます。