Merck
850725P
Avanti
18:1(Δ9-Cis) PE (DOPE)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-フォスフォエタノールアミン; PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110635, DOPE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥25,000
200 MG
¥73,000
500 MG
¥136,000
1 G
¥198,000
¥25,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥25,000
200 MG
¥73,000
500 MG
¥136,000
1 G
¥198,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H78NO8P
CAS番号:
分子量:
744.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥25,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850725P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850725P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850725P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850725P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
InChI Key
MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン(18:1(Δ9-Cis)PE(DOPE))は中性リン脂質であり、pH変化に感受性です。酸性では逆六方晶ミセルであり、アルカリ性では球状ミセルに変形します。[1]
アプリケーション
18:1(Δ9-Cis)PE(DOPE)は、ヒト脱共役タンパク質1(UCP1)再構成に用いるリポソームの調製に使用されています。[2]また、このリポソームはCaenorhabditis elegansオートファジー関連システインプロテアーゼ-タンパク質結合に関する研究にも使用されています。[3]セプチン誘発変形の研究に用いる巨大単層リポソーム(GUV)の生成にも使用されています。[4]
生物化学的/生理学的作用
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン(18:1(Δ9-Cis)PE(DOPE))は、安定した脂質層を形成し、エンドソーム脂質二分子層と速やかに融合します。[5]DOPEを1,2-ジオレオイル-3-トリメチルアンモニウムプロパン(DOTAP)と組み合わせると、高いin vitro形質移入効率が得られます。[6]
包装
20 mL透明ガラス製ねじ蓋バイアル(850725P-1g)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850725P-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850725P-25 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850725P-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850725P-1G:
850725P-200MG:
850725P-BULK:
850725P-VAR:
850725P-25MG:
850725P-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
CHEMS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850524P
CHEMS
18:0 PC(DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365P
18:0 PC(DSPC)
14:0 PEG2000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand 880150P, powder
Avanti
880150P
14:0 PEG2000 PE
18:0 PEG2000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
880120P
18:0 PEG2000 PE
DC-Chol/DOPE Blend Avanti Research™ - A Croda Brand 790625P, powder
Avanti
790625P
DC-Chol/DOPE Blend
18:0 PEG750 PE Avanti Research™ - A Croda Brand 880620P, powder
Avanti
880620P
18:0 PEG750 PE
18:1 Dimethyl PE 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, powder
Avanti
850852P
18:1 Dimethyl PE
Exploring the correlation between lipid packaging in lipoplexes and their transfection efficacy
Moghaddam B, et al.
Pharmaceutics, 3(4), 848-864 (2011)
The role of the helper lipid dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE) for DNA transfection cooperating with a cationic lipid bearing ethylenediamine
Mochizuki S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1828(2), 412-418 (2013)
Autophagy impairment mediated by S-nitrosation of ATG4B leads to neurotoxicity in response to hyperglycemia
Li Y, et al.
Autophagy, 13(7), 1145-1160 (2017)
Membrane reshaping by micrometric curvature sensitive septin filaments
Beber A, et al.
Nature Communications, 10(1), 420-420 (2019)
Specific interaction of the human mitochondrial uncoupling protein 1 with free long-chain fatty acid
Zhao L, et al.
Structure, 25(9), 1371-1379 (2017)