詳細
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850355P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850355P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850355P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850355P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
InChI Key
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850355P-1G:
850355P-VAR:
850355P-500MG:
850355P-BULK:
850355P-25MG:
850355P-200MG:
試験成績書(COA)