Merck
840457C
Avanti
16:0~18:1 PG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ヘキサデカノイル-2-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′ラックグリセロール)(ナトリウム塩); POPG; PG(16:0/18:1(9Z)); 110650
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥23,900
200 MG
¥71,600
500 MG
¥129,000
1 G
¥189,000
¥23,900
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥23,900
200 MG
¥71,600
500 MG
¥129,000
1 G
¥189,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H76O10PNa
CAS番号:
分子量:
770.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥23,900
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840457C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840457C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840457C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840457C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (840457C-25mg)
25 mg/mL (840457C-1g)
25 mg/mL (840457C-200mg)
25 mg/mL (840457C-500mg)
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI Key
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
詳細
ホスホグリセリド(PG)は、グリセロリン脂質とも呼ばれます。PGは膜二重層の重要な構成要素です。PGは、グリセロールの3炭素骨格、グリセロールの炭素1と2のヒドロキシル基にエステル結合した2つの長鎖脂肪酸、およびグリセロールのC3ヒドロキシル基にエステル結合したリン酸から構成されています。[1]PGはすべての細胞の膜に高レベルで、脂肪貯蔵場所では低レベルで見られます。[2]16:0-18:1 PG/1-パルミトイル-2-オレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′-rac-グリセロール)(POPG)は、脂質あたり1つの負電荷を持つアニオン性脂質です。[3]
アプリケーション
16:0-18:1 PGは、リポソーム調製に使用されています。[3]精製されたβ2-アドレナリン作動性受容体(β2AR)-T4リゾチーム(T4L)-Gαs α5ヘリックス(GsCT)-CCキメラタンパク質を処理するためのモノオレインの成分として[4]、および脂質小胞の調製に使用するのに適しています。[5]
生物化学的/生理学的作用
ホスホグリセリド(PG)/グリセロリン脂質は、細胞シグナル伝達系において重要な役割を果たします。PGは、細胞膜のタンパク質に対するアンカーとしても機能します。[2]
包装
30 mL琥珀色細口ガラス瓶、スクリューキャップ付き(840457C-1 g)
5 mL 透明ガラス密封アンプル(840457C-25 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840457C-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840457C-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840457C-BULK:
840457C-1G:4548174015322
840457C-VAR:
840457C-25MG:4548174015346
840457C-200MG:4548174015339
840457C-500MG:4548174015353
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
18:0-18:1 PS 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Avanti
840039P
18:0-18:1 PS
18:0 TAP Avanti Research™ - A Croda Brand 890880P, powder
Avanti
890880P
18:0 TAP
14:0 PC (DMPC) 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850345C
14:0 PC (DMPC)
16:0 PC(DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355C
16:0 PC(DPPC)
Lipids
Medical Biochemistry, 99-119 (2017)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227-239 (2017)
Structural insights into the process of GPCR-G protein complex formation
Liu X, et al.
Cell, 177(5), 1243-1251 (2019)
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M and Alder NN
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Mechanism of four de novo designed antimicrobial peptides
Murray B, et al.
Test, 291(49), 25706- 25715 (2016)