Merck
840457P
Avanti
16:0~18:1 PG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ヘキサデカノイル-2-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′ラックグリセロール)(ナトリウム塩); POPG; PG(16:0/18:1(9Z)); 110650
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥23,900
200 MG
¥71,600
500 MG
¥129,000
1 G
¥189,000
¥23,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥23,900
200 MG
¥71,600
500 MG
¥129,000
1 G
¥189,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H76O10PNa
CAS番号:
分子量:
770.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥23,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (840457P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840457P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840457P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840457P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI Key
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
関連するカテゴリー
詳細
ホスホグリセリド(PG)は、グリセロリン脂質とも呼ばれます。それは、膜二重層の重要な成分です。グリセリンの3炭素骨格、グリセリンの炭素1および2の水酸基にエステル化された2つの長鎖脂肪酸、およびグリセリンのC3水酸基にエステル化されたリン酸を有しています。[1]全ての細胞の膜に高レベルで認められ、貯蔵脂肪では低レベルで認められます。[2]
アプリケーション
16:0-18:1 PGは、大型単層小胞(LUV)の調製に使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
ホスホグリセリド(PG)/グリセロリン脂質は、細胞シグナル伝達系で重要な役割を果たします。また、細胞膜のタンパク質のアンカーとしても機能します。[2]
包装
5 mL透明ガラス密閉アンプル(840457P-200mg)
5 mL透明ガラス密閉アンプル(840457P-25mg)
5 mL透明ガラス密閉アンプル(850457P-500mg)
60 mL褐色広口ねじ蓋ガラスボトル(840457P-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
840457P-BULK:
840457P-500MG:
840457P-1G:
840457P-200MG:
840457P-25MG:
840457P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Lipids
Medical Biochemistry, 283(18), 99- 119 (2017)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227- 239 (2017)
Tânia Silva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(5), 2158-2170 (2018-01-07)
An understanding of the mechanism of action of antimicrobial peptides is fundamental to the development of new and more active antibiotics. In the present work, we use a wide range of techniques (SANS, SAXD, DSC, ITC, CD, and confocal and
Sandeep Kumar et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(26), 6763-6770 (2018-06-08)
The interaction of amphiphilic ionic liquids containing an 1-alkyl-3-methylimidazolium cation ([C12MIM]+), which shows acute cytotoxicity toward marine and bacterial life, with zwitterionic 1-palmitoyl-2-oleoyl- sn-glycero-3-phospho-choline (POPC) and anionic 1-palmitoyl-2-oleoyl- sn-glycero-3-phospho- rac-glycerol (POPG) membranes was investigated. Biophysical parameters of this interaction were
Takeshi Sunami et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 88-96 (2017-12-08)
Liposome fusion is a way of supplying additional components for in-liposome biochemical reactions. Electrofusion is a method that does not require the addition of fusogens, which often alter the liposome dispersion, and is therefore useful for repetitive liposome fusion. However