Fontos dokumentumok
SML1408
(R)-PFI-2
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-8-Fluoro-N-(1-oxo-1-(pyrrolidin-1-yl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-sulfonamide hydrochloride
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=C2C(CCNC2)=CC(S(N[C@H](CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(N4CCCC4)=O)(=O)=O)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C23H25F4N3O3S.ClH/c24-20-13-18(12-16-6-7-28-14-19(16)20)34(32,33)29-21(22(31)30-8-1-2-9-30)11-15-4-3-5-17(10-15)23(25,26)27;/h3-5,10,12-13,21,28-29H,1-2,6-9,11,14H2;1H/t21-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZADKZNVAJGEFLC-ZMBIFBSDSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
(S)-PFI-2, an enantiomer of (R)-PFI-2, is used as a negative control. (S)-PFI-2 is available from Sigma. To learn more about and purchase (S)-PFI-2, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.