Fontos dokumentumok
SML0768
GSK2801
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(7-(2-Methylsulfonyl-phenyl)-4-propoxy-1-aza-bicyclo[4.3.0]nona-2,4,6,8-tetraen-9-yl)-ethanone
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
, white to pink to light brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCOC1=CC2=C(C3=CC=CC=C3S(=O)(C)=O)C=C(C(C)=O)N2C=C1
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-4-11-25-15-9-10-21-18(14(2)22)13-17(19(21)12-15)16-7-5-6-8-20(16)26(3,23)24/h5-10,12-13H,4,11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHWCPNJRJCNVRI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.