Fontos dokumentumok
SML1242
SGC707
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Isoquinolin-6-yl-3-(2-oxo-2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)-urea
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC3=CC=NC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(20-7-1-2-8-20)11-18-16(22)19-14-4-3-13-10-17-6-5-12(13)9-14/h3-6,9-10H,1-2,7-8,11H2,(H2,18,19,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMIDPTCQPIJYFE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
XY1 is the negative control for the active probe, SGC707. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.