Fontos dokumentumok
SML0992
Bromosporine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[6-(3-Methanesulfonamido-4-methylphenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8-yl]carbamate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C(NS(C)(=O)=O)=C1)=CC=C1C2=NN3C(C(NC(OCC)=O)=C2)=NN=C3C
InChI
1S/C17H20N6O4S/c1-5-27-17(24)18-15-9-14(21-23-11(3)19-20-16(15)23)12-7-6-10(2)13(8-12)22-28(4,25)26/h6-9,22H,5H2,1-4H3,(H,18,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYBRROMMFMPJAN-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.