Fontos dokumentumok
SML0002
C646
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[4-[[5-(4,5-Dimethyl-2-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
red to brown
oldhatóság
DMSO: >25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(-c2ccc(\C=C3\C(C)=NN(c4ccc(cc4)C(O)=O)C3=O)o2)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H19N3O6/c1-13-10-20(21(27(31)32)11-14(13)2)22-9-8-18(33-22)12-19-15(3)25-26(23(19)28)17-6-4-16(5-7-17)24(29)30/h4-12H,1-3H3,(H,29,30)/b19-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEKJYZZSCQBJGB-UNOMPAQXSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.