Fontos dokumentumok
PZ0312
(S)-PFI-2
Szinonimák:
(S)-8-Fluoro-N-(1-oxo-1-(pyrrolidin-1-yl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-sulfonamide hydrochloride, (S)-PFI-2 hydrochloride, PF-06477717 hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.O=C(N1CCCC1)[C@H](CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)NS(C3=CC4=C(C(F)=C3)CNCC4)(=O)=O
InChI
1S/C23H25F4N3O3S.ClH/c24-20-13-18(12-16-6-7-28-14-19(16)20)34(32,33)29-21(22(31)30-8-1-2-9-30)11-15-4-3-5-17(10-15)23(25,26)27;/h3-5,10,12-13,21,28-29H,1-2,6-9,11,14H2;1H/t21-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZADKZNVAJGEFLC-BOXHHOBZSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
For characterization details of (R)-PFI-2 and (S)-PFI-2, please visit the PFI-2 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
(R)-PFI-2, the active SETD7 probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase (R)-PFI-2, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.