Fontos dokumentumok
SML3663
CAY10499
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Benzyl 4-(5-methoxy-2-oxo-1,3,4-oxadiazol-3(2H)-yl)-2-methylphenylcarbamate, CAY 10499, CAY-10499, LEI 103, LEI-103, LEI103, Phenylmethyl N-[4-(5-methoxy-2-oxo-1,3,4-oxadiazol-3(2H)-yl)-2-methylphenyl]carbamate, [4-(5-Methoxy-2-oxo-1,3,4-oxadiazol-3(2H)-yl)-2-methylphenyl]-carbamic acid phenylmethyl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)