Fontos dokumentumok
SML1276
BAZ2-ICR
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-{4-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-[2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-ethyl]-1H-imidazol-5-yl}-benzonitrile
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(N=C1)C=C1CCN2C=NC(C3=CN(C)N=C3)=C2C4=CC=C(C#N)C=C4
InChI
1S/C20H19N7/c1-25-12-16(10-23-25)7-8-27-14-22-19(18-11-24-26(2)13-18)20(27)17-5-3-15(9-21)4-6-17/h3-6,10-14H,7-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRZVGDGTWNQAPW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.