Fontos dokumentumok
SML0662
UNC1215
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
[2-Phenylamino-4-(4-pyrrolidin-1-yl-piperidine-1-carbonyl)-phenyl]-(4-pyrrolidin-1-yl-piperidin-1-yl)-methanone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC(NC4=CC=CC=C4)=C(C(N5CCC(N6CCCC6)CC5)=O)C=C3
InChI
1S/C32H43N5O2/c38-31(36-20-12-27(13-21-36)34-16-4-5-17-34)25-10-11-29(30(24-25)33-26-8-2-1-3-9-26)32(39)37-22-14-28(15-23-37)35-18-6-7-19-35/h1-3,8-11,24,27-28,33H,4-7,12-23H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQOOIERVZAXHBP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.