Merck
SML1209
Sigma-Aldrich
OICR-9429
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-Oxo-4-trifluoromethyl-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid [4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-3′-morpholin-4-ylmethyl-biphenyl-3-yl]-amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H32F3N5O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
555.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CN(C(=O)NC1=O)CC#C
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
OICR-9429 is a cell penetrant, potent and selective antagonist of the interaction of WDR5 (WD repeat domain 5) with peptide regions of MLL and Histone 3 that potently binds to WDR5. OICR-9429 inhibits the interaction of WDR5 with MLL1 and RbBP5 in cells. For full characterization details, please see OICR-9429 on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
OICR-0547 is the negative control for the active probe, OICR-9429. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
OICR-9429 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Egyéb megjegyzések
OICR-9429 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the OICR-9429 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.