450243
Sodium orthovanadate
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Trisodium vanadate
Teszt
99.98% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
850-866 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Vanadium-MCM-48 (V-MCM-48) by anion-exchange method. V-MCM-48 is used as a catalyst in oxidation of styrene to benzaldehyde.
- Nanorods of vanadium oxide particles by glycothermal method.
- Yttrium vanadate (YVO4) doped with colloidal europium.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)