Fontos dokumentumok
BP289
Polythiazide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Chloro-3,4-dihydro-2-methyl-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13ClF3N3O4S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
439.88
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polythiazide
Forma
crystalline powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H13ClF3N3O4S3/c1-18-10(4-23-5-11(13,14)15)17-7-2-6(12)8(24(16,19)20)3-9(7)25(18,21)22/h2-3,10,17H,4-5H2,1H3,(H2,16,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYLWJCABXYDINA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Polythiazide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)