Fontos dokumentumok
PZ0307
PFI-4
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(1,3-Dimethyl-2-oxo-6-pyrrolidin-1-ylbenzimidazol-5-yl)-2-methoxybenzamide, N-[2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-2-oxo-6-(1-pyrrolidinyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxy-benzamide, PF-05363047
About This Item
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C1=CC(NC(C2=C(OC)C=CC=C2)=O)=C(N3CCCC3)C=C1N4C)C4=O
InChI
1S/C21H24N4O3/c1-23-17-12-15(22-20(26)14-8-4-5-9-19(14)28-3)16(25-10-6-7-11-25)13-18(17)24(2)21(23)27/h4-5,8-9,12-13H,6-7,10-11H2,1-3H3,(H,22,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCIJLRJBZDBVDB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.