Fontos dokumentumok
SML0843
ISRIB
≥98% (HPLC), powder, integrated stress response inhibitor
Szinonimák:
Integrated Stress Response inhibitor, trans-N,N′-(Cyclohexane-1,4-diyl)bis(2-(4-chlorophenoxy)acetamide, trans-N,N′-1,4-Cyclohexanediylbis[2-(4-chlorophenoxy)-acetamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
ISRIB, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(OCC(N[C@@H]2CC[C@@H](NC(COC3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)=O)C=C1
InChI
1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJGMCDHQPXTGAV-IYARVYRRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3