Fontos dokumentumok
SML1421
EPZ015666
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-N-(3-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)-2-hydroxypropyl)-6-(oxetan-3-ylamino)pyrimidine-4-carboxamide, GSK3235025, YQ36286
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)CNC(C3=CC(NC4COC4)=NC=N3)=O
InChI
1S/C20H25N5O3/c26-17(10-25-6-5-14-3-1-2-4-15(14)9-25)8-21-20(27)18-7-19(23-13-22-18)24-16-11-28-12-16/h1-4,7,13,16-17,26H,5-6,8-12H2,(H,21,27)(H,22,23,24)/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKXZLIFRWWKZRY-KRWDZBQOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)