Merck
SML1486
Sigma-Aldrich
NI-57
≥98% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H17N3O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
383.42
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1=CC=C(N(C)C(C(C)=C2)=O)C2=C1)(C3=C(OC)C=C(C#N)C=C3)=O
InChI
1S/C19H17N3O4S/c1-12-8-14-10-15(5-6-16(14)22(2)19(12)23)21-27(24,25)18-7-4-13(11-20)9-17(18)26-3/h4-10,21H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEMQPCYDWCSVCU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
NI-57 is a selective and potent inhibitor of BRPF (Bromodomain and PHD Finger) family of proteins
NI-57 is a selective and potent inhibitor of BRPF (Bromodomain and PHD Finger) family of proteins (BRPF1/2/3). NI-57 shows accelerated FRAP recovery at 1 μM in the BRPF2 FRAP assay preventing binding of full-length BRPF2 to chromatin. For full characterization details, please visit the NI-57 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
NI-57 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.