Fontos dokumentumok
SML0766
GSK343
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[(1,2-Dihydro-6-methyl-2-oxo-4-propyl-3-pyridinyl)methyl]-1-(1-methylethyl)-6-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-pyridinyl]-1H-indazole-4-carboxamide, N-[(6-Methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-6-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-4-yl]-1-(propan-2-yl)-1H-indazole-4-carboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
, white to beige to brown
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(CC1)CCN1C2=NC=CC(C3=CC4=C(C=NN4C(C)C)C(C(NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O)=O)=C3)=C2
InChI
1S/C31H39N7O2/c1-6-7-23-14-21(4)35-31(40)26(23)18-33-30(39)25-15-24(16-28-27(25)19-34-38(28)20(2)3)22-8-9-32-29(17-22)37-12-10-36(5)11-13-37/h8-9,14-17,19-20H,6-7,10-13,18H2,1-5H3,(H,33,39)(H,35,40)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULNXAWLQFZMIHX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- as an inhibitor of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) to assess the impact of chromatin condensation on cell migration
- as histone methyl transferase inhibitor, to suppress the Polyandrocarpa misakiensis, mitochondrial non-coding-region (NCR) PmNCR reporter gene expression, facilitated by TC14-3
- as a supplement in the growth medium to inhibit the generation of H3K27me3 or to inhibit RNA polymerase II
- as EZH2 inhibitor to treat castration-resistant neuroendocrine prostate cancer (CRPC-NE)
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.