Fontos dokumentumok
SML0305
3-Deazaneplanocin A hydrochloride
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(-)-1-[(1R,4R,5S)-3-(Hydroxymethyl)-4,5-dihydroxy-2-cyclopenten-1-yl]4-aminoimidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride, DZNep hydrochloride
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -88 to -108°, c = 0.1 in water
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Nc1nccc2n(cnc12)[C@@H]3C=C(CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNSKMHKAFPRFTI-FDKLLANESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.