Fontos dokumentumok
SML2343
SGC3027
≥98 mg/mL (HPLC)
Szinonimák:
SGC3027, 5′-S-[4-[(N-(3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxo-cyclohexa-1,4-dienyl)-3-methyl)butyryl)-(N-(4′-chloro-biphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine, N-(4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butyl)-N-((4′-chloro-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)-3-methyl-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)butanamide
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
koncentráció
≥98 mg/mL (HPLC)
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C(C(C(C)=C3C)=O)=C(C)C3=O)=O)CCCCSC[C@H]4O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@H](O)[C@@H]4O)=CC=C2
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3