Fontos dokumentumok
SML1133
SGC-CBP30
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[2-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethyl]-5-(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-1-[(S)-2-(morpholin-4-yl)propyl]-1H-benzimidazole
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(C)=NO1)C2=CC=C3C(N=C(CCC4=CC=C(OC)C(Cl)=C4)N3C[C@@H](N5CCOCC5)C)=C2
InChI
1S/C28H33ClN4O3/c1-18(32-11-13-35-14-12-32)17-33-25-8-7-22(28-19(2)31-36-20(28)3)16-24(25)30-27(33)10-6-21-5-9-26(34-4)23(29)15-21/h5,7-9,15-16,18H,6,10-14,17H2,1-4H3/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEPYBHCJBORHCE-SFHVURJKSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.