Fontos dokumentumok
SML1534
I-BRD9
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)-5-ethyl-4-oxo-7-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-2-carboximidamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN1C(C2=C(SC(C(NC3CCS(CC3)(=O)=O)=N)=C2)C(C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=C1)=O
InChI
1S/C22H22F3N3O3S2/c1-2-28-12-17(13-4-3-5-14(10-13)22(23,24)25)19-16(21(28)29)11-18(32-19)20(26)27-15-6-8-33(30,31)9-7-15/h3-5,10-12,15H,2,6-9H2,1H3,(H2,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRUWGLUCNBMGPS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.