Fontos dokumentumok
SML0352
PFI-1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Methoxy-N-(3-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazolin-6-yl)-bezenesulfonamide, PF-06405761
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1S(=O)(=O)Nc2ccc3NC(=O)N(C)Cc3c2
InChI
1S/C16H17N3O4S/c1-19-10-11-9-12(7-8-13(11)17-16(19)20)18-24(21,22)15-6-4-3-5-14(15)23-2/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXZPMHLMPKIUGK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.