L1754
Lipase from Candida rugosa
Type VII, ≥700 unit/mg solid
Szinonimák:
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (candida rugosa)
Minőségi szint
típus
Type VII
form
lyophilized
specifikus aktivitás
≥700 unit/mg solid
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
technika/technikák
cell based assay: suitable
szín
beige
white
oldhatóság
water: slightly soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Lipases are found in pancreatic secretions. This class of enzymes contains α and β hydrolase folds. Candida rugosa produces multiple lipase isoenzymes that have 80% sequence homology.
Alkalmazás
- to synthesize dextran fatty acid esters
- to study the effect of lipase on conjugated linoleic acid (CLA1 and CLA2) production in the presence of sunflower oil and castor oil
- to prepare pH-imprinted enzyme for lipase-catalyzed transesterification of dextran T-40 with vinyl decanoate
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Egység definíció
antitest
enzim
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1