Fontos dokumentumok
62316
Lipase from Candida rugosa
powder, yellow-brown, ≥2 U/mg
Szinonimák:
CCL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Candida rugosa)
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥2 U/mg
molekulatömeg
Mr ~67000
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
≤100%
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
szín
yellow-brown
pH-tartomány
6.5—7.5 (0.01 g/L)
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
sample preservation
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Géninformáció
fungus ... LAP1(2544)
Általános leírás
The lipase enzyme is a naturally occurring enzyme present in both the stomach and pancreatic juice. It is expressed and active in various tissues. For instance, hepatic lipases are found in the liver, hormone-sensitive lipases in adipocytes, lipoprotein lipase on the vascular endothelial surface, and pancreatic lipase in the small intestine. These lipases are classified within the alpha/beta-hydrolase fold superfamily of enzymes.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?