Fontos dokumentumok
SAB2702359
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Pancreatic Lipase antibody produced in mouse
clone GT1777, affinity isolated antibody
Szinonimák:
PL, PNLIPD, PTL
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
GT1777, monoclonal
faj reaktivitás:
mouse
citations:
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:3000
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT1777, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
51kDa
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1.79mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:3000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PNLIP(5406)
Immunogén
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Pancreatic Lipase.
Alkalmazás
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Biokémiai/fiziológiai hatások
This gene is a member of the lipase gene family. It encodes a carboxyl esterase that hydrolyzes insoluble, emulsified triglycerides, and is essential for the efficient digestion of dietary fats. This gene is expressed specifically in the pancreas. [provided by RefSeq]
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Egyéb megjegyzések
Purification: Affinity purified by Protein G
Fizikai forma
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)