Fontos dokumentumok
L3126
Lipase from porcine pancreas
Type II, ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin)
Szinonimák:
Pancreatic lipase, PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
típus
Type II
Forma
lyophilized (cake)
specifikus aktivitás
≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation))
30-90 units/mg protein (using triacetin)
összetétel
protein, ≥20%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Alkalmazás
- for the analysis of fatty acid at the 2-position of triglycerides.
- to determine the indigestible fraction of plant source that is resistant to the action of digestive enzymes.
- as a component of dissolution media to study the dissolution profiles of theophylline.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Minőség
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance